Stampa…
2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-1-(2-fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one, 4-(Bromoacetyl)-5-fluoro-2-methoxyphenol, 2-Bromo-2'-fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
PC4447-1G PC4447-5G
APOSPC4447-1GEA 65.5 EUR
APOSPC4447-1G APOSPC4447-5G
2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenacyl bromide
Formula: C₉H₈BrFO₃
Peso molecolare: 263,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11101446
CAS Number: 1065076-50-7
UN: 3262
ADR: 8,III