Stampa…
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Acetyl-5-fluoro-2-methoxyphenol, 5-Acetyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 36.4 EUR
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,164 g/mol
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11101445
CAS Number: 1065076-49-4