3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC4402-1G
PC4402-5G
PC4402-100MG
APOSPC4402-1GEA
176
EUR
APOSPC4402-1G
APOSPC4402-5G
APOSPC4402-100MG
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₃ClFNO₃ Punto di ebollizione: 109…110 °C (2 mm Hg) Punto di fusione: 23…25 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094235 CAS Number: 157665-51-5 UN: 3261 ADR: 8,III |