Stampa…
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 30.6 EUR
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840208
CAS Number: 402-12-0