Heptafluorobenzyl iodide 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-[Difluoro(iodo)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, α,α,2,3,4,5,6-Heptafluoro-α-iodotoluene
PC4389Q-5G
PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA
263
EUR
APOSPC4389Q-5G
APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Formula:
C₇F₇I Peso molecolare: 343,968 g/mol Punto di ebollizione: 153 °C Densità: 2,185 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00153184 CAS Number: 79865-03-5 UN: 1760 ADR: 8,II |