Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 136 EUR
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Peso molecolare: 203,136 g/mol
Punto di ebollizione: 222…223 °C
Densità: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107,78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061182
CAS Number: 80141-94-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III