Stampa…
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4362-1G PC4362-5G
APOSPC4362-1GEA 261 EUR
APOSPC4362-1G APOSPC4362-5G
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene
Formula: C₂HBr₂F
Punto di ebollizione: 90…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02913515
CAS Number: 358-96-3