Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC43512-1G
PC43512-250MG
PC43512-5G
APOSPC43512-1GEA
524
EUR
APOSPC43512-1G
APOSPC43512-250MG
APOSPC43512-5G
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate
Formula:
C₈H₅ClF₂O₂ Peso molecolare: 206,574 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18417405 CAS Number: 1261846-02-9 |