Stampa…
3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Carbamoylamino)benzotrifluoride, 3-Ureidobenzotrifluoride
PC4344-10G PC4344-1G PC4344-50G PC4344-100G
APOSPC4344-10GEA 29.2 EUR
APOSPC4344-10G APOSPC4344-1G APOSPC4344-50G APOSPC4344-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylurea 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylurea
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 204,149 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025424
CAS Number: 13114-87-9