Stampa…
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Undecafluoro(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4325-25G PC4325-5G
APOSPC4325-25GEA 183 EUR
APOSPC4325-25G APOSPC4325-5G
Perfluoro(ethylcyclohexane) 95%
Perfluoro(ethylcyclohexane)
Formula: C₈F₁₆
Peso molecolare: 400,06 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C
Punto di fusione: –60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066613
CAS Number: 335-21-7