Stampa…
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430597-1G PC430597-250MG
APOSPC430597-1GEA 176 EUR
APOSPC430597-1G APOSPC430597-250MG
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate 95%
Ethyl chloro[(4-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Formula: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Peso molecolare: 244,65 g/mol
Punto di fusione: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06809227
CAS Number: 37522-19-3