Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430579-10G PC430579-1G PC430579-5G
APOSPC430579-10GEA 319 EUR
APOSPC430579-10G APOSPC430579-1G APOSPC430579-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,008 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739493
CAS Number: 399-00-8