Stampa…
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 234 EUR
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅F₃OS
Peso molecolare: 230,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD20926386
CAS Number: 1353011-97-8