Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430287-100MG PC430287-250MG
APOSPC430287-100MGEA 179 EUR
APOSPC430287-100MG APOSPC430287-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid 95+%
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-fluoropiperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₈FNO₄
Peso molecolare: 247.263 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015060
CAS Number: 1241725-64-3