Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC430275-1G
PC430275-250MG
APOSPC430275-1GEA
406
EUR
APOSPC430275-1G
APOSPC430275-250MG
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Formula:
C₅H₇BF₃O·K Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28348448 CAS Number: 1366170-42-4 |