Stampa…
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430268-1G PC430268-250MG PC430268-5G
APOSPC430268-1GEA 80 EUR
APOSPC430268-1G APOSPC430268-250MG APOSPC430268-5G
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₀FN
Peso molecolare: 151,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD19443457
CAS Number: 890129-90-5