3,4-Difluoro-5-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC430267-250MG
PC430267-100MG
PC430267-1G
APOSPC430267-250MGEA
570
EUR
APOSPC430267-250MG
APOSPC430267-100MG
APOSPC430267-1G
3,4-Difluoro-5-methylaniline
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Formula:
C₇H₇F₂N Peso molecolare: 143,134 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22490569 CAS Number: 1505944-46-6 |