3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC430135-100MG
PC430135-250MG
PC430135-1G
APOSPC430135-100MGEA
121
EUR
APOSPC430135-100MG
APOSPC430135-250MG
APOSPC430135-1G
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride 95+%
3,3-Difluoropiperidin-4-ol hydrochloride
Formula:
C₅H₉F₂NO·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19686686 CAS Number: 1334416-77-1 |