Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)ethanamine hydrochloride
PC430117-1G PC430117-5G
APOSPC430117-1GEA 326 EUR
APOSPC430117-1G APOSPC430117-5G
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride
Formula: C₃H₆F₃NO·ClH
Peso molecolare: 165,542 g/mol
Punto di fusione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08447280
CAS Number: 886050-51-7