Stampa…
2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430108-250MG PC430108-1G
APOSPC430108-250MGEA 156 EUR
APOSPC430108-250MG APOSPC430108-1G
2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
2,3-Difluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026384
CAS Number: 1119455-04-7