Stampa…
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430006-1G PC430006-5G PC430006-250MG
APOSPC430006-1GEA 95.7 EUR
APOSPC430006-1G APOSPC430006-5G APOSPC430006-250MG
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407440
CAS Number: 500577-99-1