Stampa…
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC430003-1G PC430003-5G
APOSPC430003-1GEA 256 EUR
APOSPC430003-1G APOSPC430003-5G
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698048
CAS Number: 958991-48-5