Stampa…
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-fluoro-5-nitrobenzene
PC430000-1G PC430000-5G
APOSPC430000-1GEA 65.5 EUR
APOSPC430000-1G APOSPC430000-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl chloride
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Peso molecolare: 189,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185626
CAS Number: 1214344-25-8