Stampa…
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Tris(difluoromethyl)-s-triazine
PC4281-1G PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA 143 EUR
APOSPC4281-1G APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formula: C₆H₃F₆N₃
Peso molecolare: 231,099 g/mol
Punto di ebollizione: 72…73 °C (20 mm Hg)
Punto di fusione: 31…34 °C
Densità: 1,5973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059507
CAS Number: 369-22-2