Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4272-1G PC4272-250MG
APOSPC4272-1GEA 242 EUR
APOSPC4272-1G APOSPC4272-250MG
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride
Formula: C₇H₃ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972721
CAS Number: 85345-74-0
UN: 1759
ADR: 8,III