Stampa…
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4270-1G PC4270-5G
APOSPC4270-1GEA 212 EUR
APOSPC4270-1G APOSPC4270-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Formula: C₈H₃ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972720
CAS Number: 80277-45-8