Stampa…
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4267-1G PC4267-250MG
APOSPC4267-1GEA 37.7 EUR
APOSPC4267-1G APOSPC4267-250MG
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄F₂IN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059536
CAS Number: 582319-15-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III