4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC42589-1G
PC42589-250MG
APOSPC42589-1GEA
567
EUR
APOSPC42589-1G
APOSPC42589-250MG
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula:
C₈H₇F₃N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31812114 CAS Number: 2366994-59-2 |