3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
Formula:
C₆H₂F₂INO₂ Peso molecolare: 284.987 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368756 CAS Number: 886762-63-6 |