Stampa…
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-methoxynitrobenzene
PC4242-1G PC4242-5G PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4242-1G APOSPC4242-5G APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Peso molecolare: 189,116 g/mol
Punto di ebollizione: 71 °C (0,6 mm Hg)
Punto di fusione: 33…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656243
CAS Number: 392-25-6