Stampa…
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421232-100MG PC421232-250MG
APOSPC421232-100MGEA 88.6 EUR
APOSPC421232-100MG APOSPC421232-250MG
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide
Formula: C₅H₇F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24619684
CAS Number: 1355328-30-1