Stampa…
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421230-100MG PC421230-250MG
APOSPC421230-100MGEA 522 EUR
APOSPC421230-100MG APOSPC421230-250MG
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate
Formula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28789151
CAS Number: 209982-92-3