Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421229-10G
PC421229-1G
PC421229-5G
APOSPC421229-10GEA
1280
EUR
APOSPC421229-10G
APOSPC421229-1G
APOSPC421229-5G
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226323 CAS Number: 864293-36-7 |