8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421228-100MG
PC421228-1G
PC421228-250MG
APOSPC421228-100MGEA
30.7
EUR
APOSPC421228-100MG
APOSPC421228-1G
APOSPC421228-250MG
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine 95%
8-Chloro-3-fluoro-1,5-naphthyridine
Formula:
C₈H₄ClFN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28098174 CAS Number: 1151802-02-6 |