Stampa…
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421227-100MG PC421227-250MG
APOSPC421227-100MGEA 857 EUR
APOSPC421227-100MG APOSPC421227-250MG
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one
Formula: C₁₄H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29472335
CAS Number: 1584139-77-4