6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421226-100MG
PC421226-250MG
APOSPC421226-100MGEA
165
EUR
APOSPC421226-100MG
APOSPC421226-250MG
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 98%
6-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formula:
C₁₀H₁₀FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11977761 CAS Number: 145485-58-1 |