Stampa…
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421223-1G PC421223-250MG
APOSPC421223-1GEA 1010 EUR
APOSPC421223-1G APOSPC421223-250MG
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₅FN₂O
Peso molecolare: 152,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29126235
CAS Number: 1887015-55-5