Stampa…
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421217-100MG PC421217-1G PC421217-250MG
APOSPC421217-100MGEA 449 EUR
APOSPC421217-100MG APOSPC421217-1G APOSPC421217-250MG
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20726776
CAS Number: 1242156-52-0