Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421214-100MG PC421214-250MG
APOSPC421214-100MGEA 85.8 EUR
APOSPC421214-100MG APOSPC421214-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide
Formula: C₈H₇BrFNO
Peso molecolare: 232,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28405379
CAS Number: 1242156-51-9