Stampa…
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421204-100MG PC421204-250MG
APOSPC421204-100MGEA 567 EUR
APOSPC421204-100MG APOSPC421204-250MG
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene 98%
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953723
CAS Number: 944950-67-8