Stampa…
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421201-100MG PC421201-1G PC421201-250MG
APOSPC421201-100MGEA 224 EUR
APOSPC421201-100MG APOSPC421201-1G APOSPC421201-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Formula: C₁₂H₈FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09923719
CAS Number: 3832-87-9