Stampa…
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421200-1G PC421200-250MG
APOSPC421200-1GEA 360 EUR
APOSPC421200-1G APOSPC421200-250MG
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09924179
CAS Number: 149488-78-8