Stampa…
1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421196-10G PC421196-1G PC421196-5G
APOSPC421196-10GEA 829 EUR
APOSPC421196-10G APOSPC421196-1G APOSPC421196-5G
1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 98%
1-(4,5-Dihydro-1H-1,5-methanobenzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₁₃H₁₂F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22576335
CAS Number: 230615-51-7