Stampa…
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC421194-1G PC421194-250MG PC421194-5G
APOSPC421194-1GEA 29 EUR
APOSPC421194-1G APOSPC421194-250MG APOSPC421194-5G
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇ClF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863590
CAS Number: 1006376-60-8