(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421191-100MG
PC421191-250MG
APOSPC421191-100MGEA
495
EUR
APOSPC421191-100MG
APOSPC421191-250MG
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime
Formula:
C₁₀H₁₀FNO Peso molecolare: 179.191 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18642783 CAS Number: 911825-56-4 |