Stampa…
(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421189-100MG PC421189-1G PC421189-250MG
APOSPC421189-100MGEA 360 EUR
APOSPC421189-100MG APOSPC421189-1G APOSPC421189-250MG
(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol 95%
(4-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₉FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441490
CAS Number: 1139432-29-3