Stampa…
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421188-100MG PC421188-250MG
APOSPC421188-100MGEA 593 EUR
APOSPC421188-100MG APOSPC421188-250MG
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone
Formula: C₁₃H₁₀FNO
Peso molecolare: 215,223 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27836815
CAS Number: 1584139-76-3