Stampa…
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421186-100MG PC421186-250MG
APOSPC421186-100MGEA 701 EUR
APOSPC421186-100MG APOSPC421186-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formula: C₁₀H₉F₂NO
Peso molecolare: 197,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22380631
CAS Number: 1006376-62-0