Stampa…
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC421179-100MG PC421179-250MG
APOSPC421179-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC421179-100MG APOSPC421179-250MG
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
1-(Tetrahydro-2h-pyran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1h-indazol-4-ylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₄BF₃N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30609549
CAS Number: 2374153-25-8