Stampa…
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421172-1G PC421172-5G PC421172-250MG
APOSPC421172-1GEA 198 EUR
APOSPC421172-1G APOSPC421172-5G APOSPC421172-250MG
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₃BrF₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11558132
CAS Number: 956477-67-1